Tisk…
D(+)-Glukóza monohydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Synonyms: (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol hydrate, Dextrose monohydrate
40056AP0G05001 40056AP0G1000 40056AP0G0500
LACH40056AP0G05001EA 230 CZK
LACH40056AP0G05001 LACH40056AP0G1000 LACH40056AP0G0500
D(+)-Glukóza monohydrát
D(+)-Glukóza monohydrát
Vzorec: C₆H₁₂O₆·H₂O
MW: 198.17
Bod tání: 83
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149450
CAS číslo: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM