Tisk…
D(+)-Glukóza
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
40055AP0G1000 40055AP0G0500
LACH40055AP0G1000EA 400 CZK
LACH40055AP0G1000 LACH40055AP0G0500
D(+)-Glukóza
D(+)-Glukóza
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Bod tání: 146 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148912
CAS číslo: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM