Tisk…

Síran vápenatý dihydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

Synonyms: Plaster of Paris

30190AP0G0250 30190AP0G0100 30190AP0G0500 30190AP0G10001
LACH30190AP0G0250EA 0 CZK
LACH30190AP0G0250 LACH30190AP0G0100 LACH30190AP0G0500 LACH30190AP0G10001
Síran vápenatý dihydrát
Síran vápenatý dihydrát
Vzorec: CaSO₄·2H₂O
Hustota: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149625
CAS číslo: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR