Tisk…

Uhličitan vápenatý

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

Synonyms: Marble

30219FP0G0100 30219FP0G10001
LACH30219FP0G0100EA 0 CZK
LACH30219FP0G0100 LACH30219FP0G10001
Uhličitan vápenatý
Uhličitan vápenatý
Vzorec: CaCO₃
MW: 100.09
Bod tání: 825
Hustota: 2.71
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010906
CAS číslo: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR