Tisk…

Uhličitan vápenatý

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

Synonyms: Marble

30219AP0G1000 30219AP0G0500 30219AP0G10001
LACH30219AP0G1000EA 0 CZK
LACH30219AP0G1000 LACH30219AP0G0500 LACH30219AP0G10001
Uhličitan vápenatý
Uhličitan vápenatý
Vzorec: CaCO₃
Bod tání: 825 °C
Hustota: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010906
CAS číslo: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR