Glycin
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Synonyms:
Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
40059AP0G0500
40059AP0G1000
LACH40059AP0G0500EA
1990
CZK
LACH40059AP0G0500
LACH40059AP0G1000
Glycin
Glycin
Vzorec:
NH₂CH₂COOH MW: 75.07 Bod varu: 181 Bod tání: 83 Hustota: 1.64 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008131 CAS číslo: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 13,04504 |