Tisk…

bromtymolová modř

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

40098IP0G0010 40098IP0G0025 40098IP0G0100
LACH40098IP0G0010EA 273 CZK
LACH40098IP0G0010 LACH40098IP0G0025 LACH40098IP0G0100
bromtymolová modř
bromtymolová modř
Vzorec: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Bod tání: 204…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005872
CAS číslo: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR