Kyselina L(+)-glutamová
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Synonyms:
(S)-(+)-2-Aminopentanedioic acid, L(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, (S)-(+)-α-Glutamic acid, H-Glu-OH, L-Glutamic acid, L(+)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, L(+)-α-Glutamic acid
10041AP0G0100
10041AP0G02501
LACH10041AP0G0100EA
0
CZK
LACH10041AP0G0100
LACH10041AP0G02501
Kyselina L(+)-glutamová
Kyselina L(+)-glutamová
Vzorec:
HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H MW: 147,13 g/mol Bod varu: 325 °C (1013 hPa) Bod tání: 160 °C Hustota: 1,538 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002634 CAS číslo: 56-86-0 EINECS: 200-293-7 Merck Index: 13,04482 |