Síran železito-amonný dodekahydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Varování
|
30163AP0G0500
30163AP0G0250
LACH30163AP0G0500EA
506
CZK
LACH30163AP0G0500
LACH30163AP0G0250
Síran železito-amonný dodekahydrát
Síran železito-amonný dodekahydrát
Vzorec:
NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O MW: 482,2 g/mol Bod varu: 230 °C (1013 hPa) Bod tání: 39…41 °C Hustota: 1,71 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150004 CAS číslo: 7783-83-7 EINECS: 233-382-4 Merck Index: 12,00549 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...