Tisk…

Síran hlinito-draselný dodekahydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

30168AP0G0500 30168AP0G05001 30168AP0G0100 30168AP0G1000
LACH30168AP0G0500EA 335 CZK
LACH30168AP0G0500 LACH30168AP0G05001 LACH30168AP0G0100 LACH30168AP0G1000
Síran hlinito-draselný dodekahydrát
Síran hlinito-draselný dodekahydrát
Vzorec: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Hustota: 1,72 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149143
CAS číslo: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR