Tisk…

Chlorid hydroxylamonný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

Synonyms: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride

40069AP0G0250 40069AP0G0500 40069AP0G1000 40069AP0G0100
LACH40069AP0G0250EA 0 CZK
LACH40069AP0G0250 LACH40069AP0G0500 LACH40069AP0G1000 LACH40069AP0G0100
Chlorid hydroxylamonný
Chlorid hydroxylamonný
Vzorec: NH₂OH·HCl
MW: 69.49
Bod varu: 306
Bod tání: 151
Hustota: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051089
CAS číslo: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04853

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR