Tisk…

Hexakyanoželezitan draselný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

30053CP0G0500 30053CP0G1000
LACH30053CP0G0500EA 1070 CZK
LACH30053CP0G0500 LACH30053CP0G1000
Hexakyanoželezitan draselný
Hexakyanoželezitan draselný
Vzorec: K₃Fe(CN)₆
Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011392
CAS číslo: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR