Hexakyanoželezitan draselný
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
30053AP0G0500
30053AP0G1000
LACH30053AP0G0500EA
0
CZK
LACH30053AP0G0500
LACH30053AP0G1000
Hexakyanoželezitan draselný
Hexakyanoželezitan draselný
Vzorec:
K₃Fe(CN)₆ Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011392 CAS číslo: 13746-66-2 EINECS: 237-323-3 Merck Index: 13,07712 |