Hexamethylenetetramin
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Varování
|
40060AP0G0500
40060AP0G1000
LACH40060AP0G0500EA
465
CZK
LACH40060AP0G0500
LACH40060AP0G1000
Hexamethylenetetramin
Hexamethylenetetramin
Vzorec:
C₆H₁₂N₄ Bod tání: 280 °C Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 250 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006895 CAS číslo: 100-97-0 EINECS: 202-905-8 UN: 1328 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,05994 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...