Tisk…

Síra

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

30161AP0G0500 30161AP0G1000
LACH30161AP0G0500EA 347 CZK
LACH30161AP0G0500 LACH30161AP0G1000
Síra
Síra
Vzorec: S
Bod varu: 445 °C (1013 hPa)
Bod tání: 113…119 °C
Hustota: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085316
CAS číslo: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR