Tisk…
Síran železnato-amonný hexahydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování
30164AP0G1000 30164AP0G05001 30164AP0G0500
LACH30164AP0G1000EA 751 CZK
LACH30164AP0G1000 LACH30164AP0G05001 LACH30164AP0G0500
Síran železnato-amonný hexahydrát
Síran železnato-amonný hexahydrát
Vzorec: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Bod tání: 100 °C
Hustota: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150530
CAS číslo: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8