Tisk…
thiokyanatan amonný
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování
Synonyms: Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium rhodanide, Ammonium sulphocyanate
30202AP0G05001 30202AP0G01001 30202AP0G1000
LACH30202AP0G05001EA 974 CZK
LACH30202AP0G05001 LACH30202AP0G01001 LACH30202AP0G1000
thiokyanatan amonný
thiokyanatan amonný
Vzorec: NH₄SCN
Bod tání: 150 °C
Hustota: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011428
CAS číslo: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564