Tisk…
Dihydrogenfosforečnan amonný
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
30015AP0G0500 30015AP0G1000
LACH30015AP0G0500EA 507 CZK
LACH30015AP0G0500 LACH30015AP0G1000
Dihydrogenfosforečnan amonný
Dihydrogenfosforečnan amonný
Vzorec: NH₄H₂PO₄
Bod tání: 190 °C
Hustota: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003396
CAS číslo: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547