Tisk…
Hydrogenfosforečnan diamonný
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
30059CP0G1000 30059CP0G0500
LACH30059CP0G1000EA 0 CZK
LACH30059CP0G1000 LACH30059CP0G0500
Hydrogenfosforečnan diamonný
Hydrogenfosforečnan diamonný
Vzorec: (NH₄)₂HPO₄
Bod tání: 185 °C
Hustota: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010891
CAS číslo: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546