Hydrogenfosforečnan diamonný
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
30059AP0G0500
30059AP0G10001
LACH30059AP0G0500EA
554
CZK
LACH30059AP0G0500
LACH30059AP0G10001
Hydrogenfosforečnan diamonný
di-Ammonium hydrogen orthophosphate
Vzorec:
(NH₄)₂HPO₄ Bod tání: 185 °C Hustota: 1,619 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010891 CAS číslo: 7783-28-0 EINECS: 231-987-8 REACH: 01-2119490974-22 Merck Index: 13,00546 |