Dusičnan vizmutitý pentahydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Varování
|
Synonyms:
Bismuth trinitrate pentahydrate
30027-AP0-G
30027AP0G0500
LACH30027-AP0-GEA
0
CZK
LACH30027-AP0-G
LACH30027AP0G0500
Dusičnan vizmutitý pentahydrát
Dusičnan vizmutitý pentahydrát
Vzorec:
Bi(NO₃)₃·5H₂O MW: 485.07 Bod varu: 75…80 °C (1013 hPa) Bod tání: 30 Hustota: 2.736 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00149157 CAS číslo: 10035-06-0 EINECS: 233-791-8 UN: 1477 ADR: 5.1 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...