Tisk…
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování
Synonyms: Hexaammonium heptamolybdate tetrahydrate, Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, Ammonium molybdate tetrahydrate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
30126AP0G02501 30126AP0G0500 30126AP0G1000
LACH30126AP0G02501EA 0 CZK
LACH30126AP0G02501 LACH30126AP0G0500 LACH30126AP0G1000
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát
Vzorec: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Hustota: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167059
CAS číslo: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536