Tisk…

Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

Synonyms: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate

30054CP0G0250 30054CP0G05001
LACH30054CP0G0250EA 0 CZK
LACH30054CP0G0250 LACH30054CP0G05001
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát
Vzorec: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Bod tání: 70 °C
Hustota: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167023
CAS číslo: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR