Hydrogendifluorid amonný
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ammonium bifluoride, Ammonium hydrogen fluoride
30058CP0G1000
30058CP0G0500
LACH30058CP0G1000EA
0
CZK
LACH30058CP0G1000
LACH30058CP0G0500
Hydrogendifluorid amonný
Hydrogendifluorid amonný
Vzorec:
NH₄HF₂ MW: 57.04 Bod tání: 127 Hustota: 0.8 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012018 CAS číslo: 1341-49-7 EINECS: 215-676-4 UN: 1727 ADR: 8 II Merck Index: 13,00498 |