Tisk…

Sorban draselný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

10058AP0G0100 10058AP0G05R00
LACH10058AP0G0100EA 390 CZK
LACH10058AP0G0100 LACH10058AP0G05R00
Sorban draselný
Sorban draselný
Vzorec: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Bod tání: 270 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016546
CAS číslo: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Merck Index: 13,07756
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=500421971592bd8f37c1a6b88f97c1de033cbf87&vid=e8c4a1d0da78946f174af6a94e5c78fc9c16de05&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR