Tisk…

Močovina

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

40096AP0G0500 40096AP0G1000
LACH40096AP0G0500EA 0 CZK
LACH40096AP0G0500 LACH40096AP0G1000
Močovina
Močovina
Vzorec: NH₂CONH₂
Bod varu: 197 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008022
CAS číslo: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR