Uhličitan amonný
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Varování
|
Synonyms:
Salt of hartshorn
30207AP0G1000
30207AP0G0500
LACH30207AP0G1000EA
0
CZK
LACH30207AP0G1000
LACH30207AP0G0500
Uhličitan amonný
Uhličitan amonný
Vzorec:
(NH₄)₂CO₃ MW: 96.09 Bod tání: 58 Hustota: 1.5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010890 CAS číslo: 506-87-6 EINECS: 208-058-0 Merck Index: 13,00508 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...