Tisk…

Uhličitan barnatý

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

30208AP0G1000 30208AP0G0500
LACH30208AP0G1000EA 3110 CZK
LACH30208AP0G1000 LACH30208AP0G0500
Uhličitan barnatý
Uhličitan barnatý
Vzorec: BaCO₃
MW: 197,34 g/mol
Bod tání: 1350 °C
Hustota: 3,89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003448
CAS číslo: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00972

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR