Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
30084AP0G0100
30084AP0G0500
LACH30084AP0G0100EA
533
CZK
LACH30084AP0G0100
LACH30084AP0G0500
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Vzorec:
CoCl₂·6H₂O MW: 237,93 g/mol Bod varu: 110 °C (1013 hPa) Bod tání: 56 °C Hustota: 1,92 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149652 CAS číslo: 7791-13-1 EINECS: 231-589-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02462 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...