Tisk…
4-Phenyl-1-butene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P20602-10ML P20602-50ML
SIALP20602-10MLEA 3960 CZK
SIALP20602-10ML SIALP20602-50ML
4-Phenyl-1-butene, Sigma-Aldrich®
4-Phenyl-1-butene
Vzorec: C₁₀H₁₂
MDL Number: MFCD00026111
CAS číslo: 768-56-9
EINECS: 405-980-7