Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
240790050
240790250
ACRO240790050EA
3870
CZK
ACRO240790050
ACRO240790250
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate 99+%
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate
Vzorec:
C₁₀H₁₆O₄ Bod tání: 67…70 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00063917 CAS číslo: 3399-22-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 70 °C |
GC | ≥99.0 % |