Tisk…
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dimethylcyclohexanol
149810050 149810500
ACRO149810050EA 776 CZK
ACRO149810050 ACRO149810500
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 99%
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Vzorec: C₈H₁₆O
Hustota: 0,94 g/cm³
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001502
CAS číslo: 5337-72-4
EINECS: 226-264-9
UN: 1987
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4615 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %