Tisk…
Peppermint oil, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ300
W284823-1KG-K W284823-4KG-K
SIALW284823-1KG-KEA 6580 CZK
SIALW284823-1KG-K SIALW284823-4KG-K
Peppermint oil, Sigma-Aldrich®
Peppermint oil
MDL Number: MFCD00147870
CAS číslo: 8006-90-4