Tisk…
Peppermint oil, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ300
W284815-1KG-K W284815-9KG-K
SIALW284815-1KG-KEA 8400 CZK
SIALW284815-1KG-K SIALW284815-9KG-K
Peppermint oil, Sigma-Aldrich®
Peppermint oil
MDL Number: MFCD00147870
CAS číslo: 8006-90-4