Tisk…
Coconut oil, pure, refined
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
365471000 365475000
ACRO365471000EA 975 CZK
ACRO365471000 ACRO365475000
Coconut oil, pure, refined
Coconut oil
Bod tání: 23…26 °C
Bod vzplanutí: >200 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00130817
CAS číslo: 8001-31-8
EINECS: 232-282-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to light yellow Oily liquid or solid
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Iodine value 7 to 12 g I2/100 g
Peroxide value ≤5 meq O2/kg