4-Phenyl-1-buten-4-ol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H53466.06
H53466.14
H53466.06EA
3180
CZK
H53466.06
H53466.14
4-Phenyl-1-buten-4-ol ≥97%
4-Phenyl-1-buten-4-ol
Purity: 97%
CAS No.: 936-58-3
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.20
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.53
Boiling Point: 234°
MDL No.: MFCD00039617
Vzorec:
C₁₀H₁₂O Bod varu: 234 °C Hustota: 0,992 Bod vzplanutí: 103 °C (217 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039617 CAS číslo: 936-58-3 |