Tisk…
4-Phenyl-1-buten-4-ol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
380860010 380860050
ACRO380860010EA 1100 CZK
ACRO380860010 ACRO380860050
4-Phenyl-1-buten-4-ol 97%
4-Phenyl-1-buten-4-ol
Vzorec: C₁₀H₁₂O
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039617
CAS číslo: 936-58-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %