DL-3-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Aminobutanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
A44207-25G
A44207-5G
SIALA44207-25GEA
8290
CZK
SIALA44207-25G
SIALA44207-5G
DL-3-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
DL-3-Aminobutyric acid
Vzorec:
C₄H₉NO₂ MW: 103,1198 g/mol |
MDL Number:
MFCD00008087 CAS číslo: 541-48-0 EINECS: 208-783-2 |