Tisk…
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52998.03 H52998.06
H52998.03EA 1440 CZK
H52998.03 H52998.06
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid 96%
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 103986-53-4 Molecular Formula: C11H11BO2 Formula Weight: 186.02 Melting Point: 239-240° MDL No.: MFCD01632204
Vzorec: C₁₁H₁₁BO₂
MW: 186,02 g/mol
Bod tání: 239…240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632204
CAS číslo: 103986-53-4