Tisk…
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-Methoxy-2-naphthylboronic Acid
L19060.03 L19060.06
L19060.03EA 951 CZK
L19060.03 L19060.06
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 95%
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 156641-98-4 Molecular Formula: C11H11BO3 Formula Weight: 202.02 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 7636998
Vzorec: C₁₁H₁₁BO₃
MW: 202,02 g/mol
Bod tání: ∼ 245 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093087
CAS číslo: 156641-98-4