Tisk…
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
271811000 271815000 271810500
ACRO271811000EA 1810 CZK
ACRO271811000 ACRO271815000 ACRO271810500
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate 99+%
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₆
Bod tání: 154…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001607
CAS číslo: 6289-46-9
EINECS: 228-528-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥153 °C
HPLC ≥99.0 %