Tisk…
N-Benzylbenzamide 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
191170250 191170050
ACRO191170250EA 2990 CZK
ACRO191170250 ACRO191170050
N-Benzylbenzamide 99%
N-Benzylbenzamide
Vzorec: C₁₄H₁₃NO
Bod tání: 104…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003070
CAS číslo: 1485-70-7
EINECS: 216-063-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 107 °C
HPLC ≥98.5 %