4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A10819.06
A10819.14
A10819.22
A10819.06EA
2160
CZK
A10819.06
A10819.14
A10819.22
4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl ≥98%
4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 29558-77-8
Molecular Formula: C12H9BrO
Formula Weight: 249.11
Melting Point: 163-168°
MDL No.: MFCD00059076
Vzorec:
C₁₂H₉BrO Bod tání: 163…168 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059076 CAS číslo: 29558-77-8 |