Tisk…

4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 4-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, 4-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid

359510010 359510050
ACRO359510010EA 2260 CZK
ACRO359510010 ACRO359510050
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid 98+%
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₄S
MW: 200.02 g/mol
Bod tání: 275…277 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01630820
CAS číslo: 149104-88-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR