Tisk…
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Nitro-α-toluenesulphonyl chloride
B23333.06 B23333.03 B23333.14
B23333.06EA 4600 CZK
B23333.06 B23333.03 B23333.14
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 58032-84-1 Molecular Formula: C7H6ClNO4S Formula Weight: 235.64 Melting Point: 95-102° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD01859935
Vzorec: C₇H₆ClNO₄S
Bod tání: 95…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01859935
CAS číslo: 58032-84-1
ADR: 8,II