Tisk…
(3-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B24073.06 B24073.03 B24073.14
B24073.06EA 2320 CZK
B24073.06 B24073.03 B24073.14
(3-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
(3-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 24974-73-0 Molecular Formula: C7H6Cl2O2S Formula Weight: 225.09 Melting Point: 69-75° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD02683111
Vzorec: C₇H₆Cl₂O₂S
Bod tání: 69…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683111
CAS číslo: 24974-73-0
ADR: 8,II