Tisk…
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N-Fluoropyridinium triflate, 1-Fluoropyridiniumtriflate, N-Fluoropyridinium trifluoromethanesulphonate
MQ100
323659-1G 323659-5G
SIAL323659-1GEA 3130 CZK
SIAL323659-1G SIAL323659-5G
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
1-Fluoropyridiniumtrifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₆H₅F₄NO₃S
MW: 247.17 g/mol
MDL Number: MFCD00013458
CAS číslo: 107263-95-6