1H-Pyrazole-4-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
706256-1G
706256-250MG
SIAL706256-1GEA
10990
CZK
SIAL706256-1G
SIAL706256-250MG
1H-Pyrazole-4-boronic acid, Sigma-Aldrich®
1H-Pyrazole-4-boronic acid
Vzorec:
C₃H₅BN₂O₂ MW: 111.9000 g/mol |
MDL Number:
MFCD07368251 CAS číslo: 763120-58-7 |