1H-Pyrazole-3-boronic acid hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
720429-250MG
720429-1G
SIAL720429-250MGEA
3960
CZK
SIAL720429-250MG
SIAL720429-1G
1H-Pyrazole-3-boronic acid hydrate, Sigma-Aldrich®
1H-Pyrazole-3-boronic acid hydrate
Vzorec:
C₃H₅BN₂O₂·H₂O MW: 111,90 g/mol |
MDL Number:
MFCD11044442 CAS číslo: 376584-63-3 |