Tisk…
1H-Pyrazole-3-boronic acid hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
720429-250MG 720429-1G
SIAL720429-250MGEA 3960 CZK
SIAL720429-250MG SIAL720429-1G
1H-Pyrazole-3-boronic acid hydrate, Sigma-Aldrich®
1H-Pyrazole-3-boronic acid hydrate
Vzorec: C₃H₅BN₂O₂·H₂O
MW: 111,90 g/mol
MDL Number: MFCD11044442
CAS číslo: 376584-63-3