Tisk…
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19654.03 L19654.06
L19654.03EA 2570 CZK
L19654.03 L19654.06
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98%
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 269410-08-4 Molecular Formula: C9H15BN2O2 Formula Weight: 194.04 Melting Point: 145-149° MDL No.: MFCD03453063
Vzorec: C₉H₁₅BN₂O₂
Bod tání: 145…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03453063
CAS číslo: 269410-08-4